Learn More
Fisherbrand™ Recharges d’étiquettes d’avertissement de danger pour laboratoire
Code produit 17477282 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Afficher le texte:
Corrosif
Conditionnement:
1 rouleau
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Afficher le texte Conditionnement
17477282 Corrosif 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17477282
Expédition estimée: 08-01-2027
Imprimé en couleurs de sécurité.
À utiliser avec le distributeur d’étiquettes d’avertissement de danger Fisherbrand™ (n° de catalogue 15931).
  • Rouleaux de ruban adhésif préimprimés avec des avertissements dans des couleurs de sécurité :POISON (jaune sur noir) ; CORROSIF (noir sur jaune) ; INFLAMMABLE (rouge sur blanc) ; et RADIOACTIF (rouge sur jaune)
  • Bord déchirable dentelé pour faciliter la séparation des bandes
  • Environ 200 impressions par rouleau
Informations sur la commande
Chaque rouleau de ruban mesure 0,50 po L x 22 yd L (13 mm x 20 m)
Spécification
Couleur Assortiment
Format Ruban adhésif
Type de produit Ruban de recharge d’avertissement corrosif
Afficher le texte Corrosif
À utiliser avec (application) Imprimé en couleurs de sécurité
Quantité 4/Carton
Longueur (impériale) 57 yd.
Longueur (métrique) 20,3 m
Largeur (impériale) 0,5 in