Learn More
Fisherbrand™ Flacons de distribution en LDPE
Code produit 17374410 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
180 mL
250 ml
500 mL
Taille du bouchon:
18 mm
15 à 415 mm
24 à 400 mm
28 à 400 mm
Conditionnement:
12 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
17374410 250 ml 24 à 400 mm 12 pièces
17324410 15 mL 15 à 415 mm 12 pièces
17334410 30 mL 18 mm 12 pièces
17344410 60 mL 18 mm 12 pièces
17354410 125 mL 24 à 400 mm 12 pièces
17364410 180 mL 24 à 400 mm 12 pièces
17384410 500 mL 28 à 400 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17374410
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Flacons et becs verseurs polyvalents et fiables.
  • Flacons et becs verseurs en PEBD avec bouchons de scellage
  • La scelleuse s’enclenche facilement après utilisation et assure l’étanchéité
  • Les ouvertures du bec verseur sont standard de 0,03 po. (0,08 cm)
  • Peut être agrandi en le coupant avec des ciseaux
Spécification
Capacité 250 ml, 8 oz
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Translucide
Matériau PEBD
Largeur (métrique) 0,09mm
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 0,26 mm
Largeur (impériale) 2,35 in
Hauteur (impériale) 6,75 in
Matériau du bouchon PEBD
Taille du bouchon 24 à 400 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Oui
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 8 oz
Forme Rond
Type de produit Flacon distributeur