Learn More
Fisherbrand™ Capsules d’évaporation en PTFE de forme basse et haute
Code produit 17759959 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
180 mL
Diamètre (impériale):
4,76 in
Hauteur (impériale):
0,81 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (impériale) Hauteur (impériale) Conditionnement
17759959 180 mL 4,76 in 0,81 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17759959
Expédition estimée: 24-12-2026
Inertes et utilisables jusqu’à 280°C (536°F).
Finition interne lisse.
  • À parois épaisses
  • Avec bec verseur
Spécification
Capacité (métrique) 180 mL
Matériau PTFE
Forme Rond
Type Capsule d’évaporation
À utiliser avec (application) Applications d’évaporation
Finition intérieure Lisse
Plage de températures (impériale) 500°F
Plage de températures (métrique) 260°C
Épaisseur 2 mm
Longueur (impériale) 5237 in
Longueur (métrique) 133,01 mm
Hauteur (métrique) 20,5 mm
Hauteur (impériale) 0,81 in
Diamètre (impériale) 4,76 in
Diamètre (métrique) 121 mm