Learn More
Fisherbrand™ Agitateur à induction magnétique
Code produit 17891672 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
3 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
17891672 3 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17891672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.00€
    209.13€ / 1 pièces
    Économisez 92.87€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L'agitateur à induction magnétique utilise une technologie moderne de bobine magnétique qui ne comporte aucune pièce mobile, ce qui donne lieu à une unité sans moteur, sans usure et sans entretien. Des aimants de terres rares de haute qualité sont utilisés dans la conception de l'agitateur pour garantir un couplage magnétique puissant avec un alignement précis et constant, réduisant considérablement les risques de déviation.
  • Garantie 5 ans
  • Le boîtier en ABS durable est résistant à la corrosion et facile à nettoyer
  • Les bobines magnétiques sans usure offrent un fonctionnement uniforme et silencieux
  • Un affichage numérique facile à lire contrôle précisément le temps et la vitesse ce qui assure la reproductibilité
  • L’unité est programmable avec un fonctionnement de 50 % jusqu’à 99 cycles
  • Le temps et la vitesse peuvent être réglés facilement pendant que l’unité fonctionne
  • Option de rotation inverse pour de meilleurs résultats de mélange
  • La vitesse demeure constante même lorsque la charge change
  • Accélération et freinage rapides (moins de 10 secondes) pour répondre rapidement aux exigences de vitesse d’agitation
  • Le tapis en caoutchouc de silicone sur le couvercle empêche le glissement des récipients et améliore la sécurité
  • Les barres d’agitation incluses (2 unités de 35 x 12 mm) sont recouvertes de PTFE pour une meilleure résistance aux produits chimiques
  • Modèle communautaire n° 003515337-0001-0002 Demande de brevet européen 3 246 088
  • Brevet de conception n° D814 045 États-Unis Brevet d'utilité en cours d'homologation
Spécification
Vitesse 50 à 2 000 tr/min
Positions d’agitation 3
Matériau de la plaque supérieure ABS
Capacité 3 L
Affichage Numérique
Forme Rond
Tension 100/240 V
Puissance 18 W
Dimensions (L x l x H) 9,7 x 7,7 x 3 in (24,5 x 19,5 x 7,5 cm)
Hauteur (impériale) 3 in
Hauteur (métrique) 7.5 cm
Longueur (impériale) 9,7 in
Longueur (métrique) 24.5 cm
Diamètre de plaque supérieure (impériale) 6,5 in, tapete de silicona: 6,3 in
Diamètre de plaque supérieure (métrique) 165 mm, tapis en silicone 160 mm
Largeur (impériale) 7,7 in
Largeur (métrique) 19.5 cm
Fréquence 50/60 Hz
Type de prise Différents styles
Certifications/Conformité CE, RoHS3, CSA,DEEE, UKCA
Garantie et services Garantie 5 ans
Couleur Gris, Bleu
À utiliser avec (équipement) Échantillons liquides et leurs récipients
Comprend Terre rare, agitateur magnétique à induction, NdFeB, 2 barres d’agitation (35 x 12 mm, forme cylindrique), 1 couvercle de plaque antidérapant en silicone, 1 adaptateur d’alimentation basse tension à double isolation (100-240 VCA, 50/60 Hz) avec 4 fiches interchangeables
Matériau ABS
Modèle Agitateur à induction magnétique
Type du moteur Sans moteur
Contrôle de la vitesse Vitesse variable, incréments de 1 tr/min.
Plage de températures (métrique) 20 °C à 55 °C
Type Agitateur magnétique
Poids (impériale) 2.55 lb.
Poids (métrique) 1.16 kg