Learn More
Fisherbrand™ Armoires à microlames, un tiroir, peut contenir 100 porte-lames / 400 lames
Code produit 11794356 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Un tiroir, peut contenir 100 porte-lames / 400 lames
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11794356 Un tiroir, peut contenir 100 porte-lames / 400 lames
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11794356
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Stockez les lames de microscope de manière rapide et efficace, en toute simplicité
Store microscope slides with ease, speed, efficiency
  • Tiroirs en acier haute résistance
  • Tiroir pouvant accueillir 100 porte-lames de microscope 4 emplacements (disponibles séparément, réf. catalogue 12-588-25)
  • Comprend une butée de porte intérieure pour éviter les déversements, et un système de verrouillage à compression pour maintenir les porte-lames en place
  • Finition émaillée grise
  • Fentes d’assemblage pour l’empilement des armoires, offrant un système de stockage modulaire
  • Pieds en caoutchouc pour positionnement sur paillasse de laboratoire
Spécification
Type Armoire de stockage pour microlames
Capacité de lame 400 lames
Couleur Finition émaillée grise
Nombre (tiroirs) 1
Profondeur (impériale) 16.25 in.
Profondeur (métrique) 419 mm
L’appareil peut contenir 400 Slides
Hauteur (impériale) 5.12 in.
Hauteur (métrique) 130.04 mm
Comprend Inside door stop to prevent spills, lock compressor to keep slide holders in place
Matériau Acier
Largeur (impériale) 6.5 in.
Largeur (métrique) 165.1 mm