Learn More
Fisherbrand™ Mini-agitateur
Code produit 17881672 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
3 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
17881672 3 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17881672
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 28-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Une solution d’agitation économique conçue pour une fonction optimale, dotée d’un couplage magnétique optimal et de barreaux d’agitation de haute qualité assurant une efficacité d’agitation fiable.
  • Garantie 5 ans
  • Fabriqué à partir d’un mélange ABS et PC résistant aux produits chimiques et facile à nettoyer
  • La conception compacte et légère permet un transport en toute simplicité
  • Le faible encombrement permet d’économiser de l’espace précieux sur une paillasse
  • Le fonctionnement silencieux avec de faibles vibrations permet aux utilisateurs de rester concentrés en réduisant le bruit dans le laboratoire
  • Idéal pour les applications d’agitation courante dans les domaines de la recherche générale, des sciences de la vie, de l’industrie, de l’analyse de la qualité et des laboratoires cliniques
  • Deux (2) barres d’agitation de haute qualité (35 x 9 mm) sont incluses pour garantir des performances d’agitation maximales
Spécification
Vitesse 200 à 2 200 tr/min
Positions d’agitation 1
Matériau de la plaque supérieure Mélange ABS/polycarbonate
Capacité 3 L
Affichage Aucun
Forme Rond
Tension 100/240 V
Puissance Env. 4,8 W
Dimensions (L x l x H) 7,2 x 5,2 x 1,85 in. (18,3 x 13,2 x 4,7 cm)
Hauteur (impériale) 1,85 in
Hauteur (métrique) 4,7 cm
Longueur (impériale) 7,2 in
Longueur (métrique) 18,3 cm
Largeur (impériale) 5,2 in
Largeur (métrique) 13,2 cm
Alimentation électrique Entrée 12 VCC universelle
Fréquence 50/60 Hz
Type de prise Différents styles
Certifications/Conformité CE, RoHS3, CSA,DEEE, UKCA
Garantie et services Garantie 5 ans
Couleur Gris, Bleu
À utiliser avec (équipement) Échantillons liquides jusqu’à 3 L et leurs récipients
Comprend Mini agitateur magnétique, 2 barres d’agitation (35 x 9 mm, forme octogonale), 1 adaptateur électrique basse tension à double isolation (100-240 VCA, 50/60 Hz) avec 4 fiches interchangeables
Matériau Mélange ABS/polycarbonate
Modèle Mini agitateur 100-240 VCA, 50/60 Hz Universel
Contrôle de la vitesse Bouton d' service
Plage de températures (métrique) 2 °C à 55 °C
Type Mini-agitateur
Poids (impériale) 1 lb
Poids (métrique) 0,45 kg
Poids à l’expédition (impériale) 1 lb
Poids à l’expédition (métrique) 0,45 kg