Learn More
Fisherbrand™ Pinces inclinables en nickel
Code produit 11562692 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
152 mm
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11562692 152 mm 1 pièce
11563492 200 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11562692
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.87€
    26.80€ / 1 pièces
    Économisez 2.07€
    7% de réduction
Expédition estimée: 25-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçues avec des composants en nickel 200 de haute qualité, ces pinces présentent de bonnes propriétés mécaniques et une excellente résistance à de nombreux environnements corrosifs.
  • Pince inclinable de laboratoire, en nickel 200 (teneur minimale en nickel de 99,6 %), finition brillante
  • En nickel 200, qui est du nickel forgé commercialement pur (99,6 %)
  • Dispose de bonnes propriétés mécaniques et d’une excellente résistance à de nombreux environnements corrosifs
  • Présente des conductivités thermiques et électriques élevées, une faible teneur en gaz et une faible tension de vapeur
Spécification
Longueur (métrique) d’ouverture 55 mm
Quantité 1 de chaque
Longueur (métrique) 152 mm
Matériau Nickel
Type Pince inclinable de laboratoire