Learn More
Fisherbrand™ Sacs pour déchets biologiques autoclavables, avec indicateur
Code produit 18538066 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
28 cm
48 cm
58,4 cm
89 cm
119 cm
Largeur (métrique):
21,5 cm
36 cm
48,2 cm
63,5 cm
97 cm
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) unitSize
18538066 28 cm 21,5 cm 100 pièces
18578056 58,4 cm 48,2 cm 200 pièces
18326533 119 cm 97 cm 100 pièces
18396503 48 cm 36 cm 200 pièces
18326513 89 cm 63,5 cm 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 18538066
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Imprimer en anglais et en espagnol.
Imprimé en anglais et en espagnol
  • Température maximale de 140° C (285° F) ; utiliser à 125° C (257)° F)
  • avec des attaches à fil
  • Avec indicateur de stérilisation
Spécification
Certifications/Conformité HTC D1709, impact Dart
Type de bouchon Attache de câble
Couleur orange
Dimensions (L x l) 11 x 8,5 po (28 x 21,5 cm)
Longueur (métrique) 28 cm
Largeur (métrique) 21,5 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (impériale) 8,5 po.
Longueur (impériale) 11 po.
Matériau Polypropylène
Type de produit Sacs pour déchets biologiques avec indicateur
Température (métrique) 140° C