Learn More
Fisherbrand™ Sachets à déchets à risque biologique HD autoclavables
Code produit 18386533 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
24 x 12 po
76 x 61 cm (30 x 24in.)
35 x 24 po
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
18386533 24 x 12 po 100 pièces
18356523 35 x 24 po 100 pièces
10440633 76 x 61 cm (30 x 24in.) 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18386533
Expédition estimée: 05-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sachets imprimés avec symbole de risque biologique pour assurer la manipulation et l’élimination sans danger des déchets biologiquement dangereux.
Sachets d’autoclavage résistants aux impacts et aux déchirures pour la stérilisation des déchets. Les Sachets autoclavables oranges Fisherbrand™ sans indicateur de stérilisation sont fabriqués en HDPE.
  • Résistant aux impacts et aux déchirures.
  • Couleur orange vif.
  • Construction en polyéthylène haute densité
Compliance
Tests de résistance aux impacts et aux déchirures ASTM™ réussis.
Spécification
Certifications/Conformité ASTM
Type de bouchon None
Couleur Orange with Black Print
Dimensions (L x l) 24 x 12 po
Longueur (métrique) 61 cm
Largeur (métrique) 30 cm
Autoclavable Autoclavable
Comprend Imprimé en anglais
Largeur (impériale) 12 in
Longueur (impériale) 24 in.
Épaisseur 38 micron
Matériau HDPE
Température (métrique) 127°C