Learn More
Fisherbrand™ Pipettes de Ostwald-Folin
Code produit 17876237 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision:
±0,02 mL
Volume (métrique):
10 ml
Temps d’écoulement min.:
5 s
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision Volume (métrique) Temps d’écoulement min. Conditionnement
17876237 ±0,02 mL 10 ml 5 s 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17876237
Expédition estimée: 23-12-2026
Précision de gros volumes à un prix raisonnable.
Précision sur le volume élevé à un prix raisonnable.
  • Ampoules rétrécies
  • Verre borosilicate avec marques ambrées permanentes
  • Tuf-Temp™ -traités pour réduire les égratignures
  • Précision imprimée sur chaque pipette
  • Précision équivalente à celle de la classe A volumé
Informations sur la commande
Disponibles en pipettes personnalisées PersonaPet™
Compliance
Étalonné Pour administrer/expulser. Répond aux Caractéristiques NNN-P-340B (ou la dernière révision).
Spécification
Précision ±0,02 mL
Calibré Oui
Certifications/Conformité NNN-P-340B
Matériau Verre borosilicaté
Temps d’écoulement min. 5 s
Volume (impérial) 0,338 oz.
Couleur Jaune
Volume (métrique) 10 ml
Type Pipette Ostwald Folin