Learn More
Fisherbrand™ administrés pour le test du pH
Code produit 17785738 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
0 à 14
Quantité:
100 tests/rouleau, 700 au total
Conditionnement:
700 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Quantité Conditionnement
17785738 0 à 14 100 tests/rouleau, 700 au total 700 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17785738
Expédition estimée: 07-01-2027
Documents pH à usage général
  • Le distributeur pratique vous permet de sélectionner la bonne quantité de papier pH pour chaque application.
  • Facile à utiliser.— Trempez le papier dans la solution à tester et correspondez immédiatement au tableau de couleur
  • Contraception
  • Chaque SCU est emballée dans la boîte de cinq distributions en plastique transparent
  • N° de cat. Le n° 13-640-507 est un kit de test du papier pH qui comprend un pack sous contrat de sept tubes (un de chaque SCU)
Informations sur la commande
15 pi Roll fournit environ 100 tests.
Spécification
Plage de pH 0 à 14
Format Bande
À utiliser avec (application) Le distributeur pratique permet de sélectionner la bonne quantité de papier pH pour chaque application, très précis et bien adapté à la plupart des applications.
Comprend 13640500, 13640501, 13640502, 13640503, 13640504, 13640505, 13640506
Quantité 100 tests/rouleau, 700 au total
Conditions de stockage Température ambiante
Type Papier test pH