Learn More
Fisherbrand™ Flacons à centrifugeuse en plastique avec bouchons
Code produit 17808247 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Comprend:
Capuchon de fermeture Noryl
Couvercle à vis
Couleur:
Concluant
Translucide
Matériau:
Polycarbonate
Polypropylène
Conditionnement:
4 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Comprend Couleur Matériau Conditionnement
17808247 250 ml Capuchon de fermeture Noryl Concluant Polycarbonate 4 pièces
17838247 250 ml Couvercle à vis Translucide Polypropylène 4 pièces
17868237 250 ml Couvercle à vis Concluant Polycarbonate 4 pièces
17898237 250 ml Capuchon de fermeture Noryl Translucide Polypropylène 4 pièces
17878237 500 ml Couvercle à vis Translucide Polypropylène 4 pièces
17828247 500 ml Capuchon de fermeture Noryl Concluant Polycarbonate 4 pièces
17818247 500 ml Couvercle à vis Concluant Polycarbonate 4 pièces
17888237 500 ml Capuchon de fermeture Noryl Translucide Polypropylène 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17808247
Expédition estimée: 05-03-2027
Bouteilles durables en polypropylène ou en polycarbonate.
Flacons durables en polyéthylène ou en Polycarbonate
  • disponibles avec des capuchons standard pour les travaux à faible vitesse et des capuchons d’étanchéité pour les applications à grande vitesse.
  • Conception à large bouche pour faciliter le remplissage et la décantation 121 °C (248 °F)
Spécification
Capacité 250 ml, 8 oz
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Concluant
Comprend Capuchon de fermeture Noryl
Matériau Polycarbonate
Stérilité Non stérile
Plage de températures (métrique) -135 à +135° C
Graduated Oui
Force max. 31700 g (RCF)
Bouche Large
Matériau du bouchon Noryl
Type de bouchon Capuchon de fermeture Noryl
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavables (121° C)
Capacité (impériale) 8 oz
Forme Rond
Jetable Usage unique
Type de produit Flacon à centrifuger