Learn More
Fisherbrand™ Flacons à centrifugeuse en plastique avec bouchons
Code produit 17838247 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Comprend:
Capuchon de fermeture Noryl
Couvercle à vis
Couleur:
Concluant
Translucide
Matériau:
Polycarbonate
Polypropylène
Conditionnement:
4 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Comprend Couleur Matériau Conditionnement
17838247 250 ml Couvercle à vis Translucide Polypropylène 4 pièces
17808247 250 ml Capuchon de fermeture Noryl Concluant Polycarbonate 4 pièces
17868237 250 ml Couvercle à vis Concluant Polycarbonate 4 pièces
17898237 250 ml Capuchon de fermeture Noryl Translucide Polypropylène 4 pièces
17878237 500 ml Couvercle à vis Translucide Polypropylène 4 pièces
17828247 500 ml Capuchon de fermeture Noryl Concluant Polycarbonate 4 pièces
17818247 500 ml Couvercle à vis Concluant Polycarbonate 4 pièces
17888237 500 ml Capuchon de fermeture Noryl Translucide Polypropylène 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17838247
En stock
Bouteilles durables en polypropylène ou en polycarbonate.
Flacons durables en polyéthylène ou en Polycarbonate
  • disponibles avec des capuchons standard pour les travaux à faible vitesse et des capuchons d’étanchéité pour les applications à grande vitesse.
  • Conception à large bouche pour faciliter le remplissage et la décantation 121 °C (248 °F)
Spécification
Capacité 250 ml, 8 oz
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Translucide
Comprend Couvercle à vis
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Plage de températures (métrique) 0 à 135° C
Graduated Oui
Force max. 8250 g (RCF)
Bouche Large
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavables (121° C)
Capacité (impériale) 8 oz
Forme Rond
Jetable Usage unique
Type de produit Flacon à centrifuger
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.