Learn More
Fisherbrand™ Sachets à déchets à risque biologique HD autoclavables
Code produit 18356513 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rouge avec impression noire
Transparent avec impression rouge
Dimensions (L x l):
12 x 8 po (30 x 20 cm)
23 x 19 po (58 x 48 cm)
24 x 12 po (61 x 30 cm)
30 x 24 po (76 x 61 cm)
36 x 24 po (91 x 61 cm)
Épaisseur:
1,25 mil
1,50 mil
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) Épaisseur unitSize
18356513 Transparent avec impression rouge 30 x 24 po (76 x 61 cm) 1,50 mil 100 pièces
18568056 Transparent avec impression rouge 24 x 12 po (61 x 30 cm) 1,50 mil 100 pièces
18588056 Rouge avec impression noire 12 x 8 po (30 x 20 cm) 1,25 mil 1000 pièces
18376533 Transparent avec impression rouge 36 x 24 po (91 x 61 cm) 1,50 mil 100 pièces
18336513 Rouge avec impression noire 23 x 19 po (58 x 48 cm) 1,25 mil 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 18356513
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Forte et résistante aux fuites
  • Impression avec le symbole de danger biologique et le texte en anglais et en espagnol
  • Fourni avec une fermeture à glissière
Spécification
Type de bouchon Lien torsadé
Couleur Transparent avec impression rouge
Dimensions (L x l) 30 x 24 po (76 x 61 cm)
Longueur (métrique) 76 cm
Largeur (métrique) 61 cm
Autoclavable Autoclavable
Comprend Représentant et texte en anglais et en espagnol
Largeur (impériale) 24 in
Longueur (impériale) 30 in
Épaisseur 1,50 mil
Matériau Polyéthylène