Learn More
Fisherbrand™ Sachets autoclavables en polypropylène pour matières contaminées
Code produit 13489566 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Clair uni
Rouge
Transparent
Dimensions (L x l):
10 x 10 in
10 x 15 po (25 x 38 cm)
12 x 10 po (30 x 25 cm)
12 x 8 po (30 x 20 cm)
19 x 14 po (48 x 36 cm)
23 x 19 po (58 x 48 cm)
24 x 12 po (61 x 30 cm)
35 x 25 po (89 x 64 cm)
36 x 24 po (91 x 61 cm)
48 x 37 po (122 x 94 cm)
76 x 61 cm (30 x 24in.)
Capacité (impériale):
1 à 2 gal.
12 à 14 gal.
13 à 16 gal.
2 à 3 gal.
3 à 4 gal.
44 gal.
7 à 10 gal.
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
200 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) Capacité (impériale) unitSize
13489566 Transparent 12 x 8 po (30 x 20 cm) 1 à 2 gal. 1 pièce
18306543 Clair uni 10 x 10 in 1 à 2 gal. 200 pièces
18326523 Transparent 12 x 10 po (30 x 25 cm) 1 à 2 gal. 200 pièces
18336523 Transparent 10 x 15 po (25 x 38 cm) 1 à 2 gal. 200 pièces
13499566 Transparent 24 x 12 po (61 x 30 cm) 2 à 3 gal. 1 pièce
16418115 Clair uni 76 x 61 cm (30 x 24in.) 12 à 14 gal. 200 pièces
13419576 Transparent 36 x 24 po (91 x 61 cm) 13 à 16 gal. 1 pièce
16424520 Rouge 12 x 8 po (30 x 20 cm) 1 à 2 gal. 200 pièces
18346503 Rouge 19 x 14 po (48 x 36 cm) 3 à 4 gal. 200 pièces
18356503 Rouge 23 x 19 po (58 x 48 cm) 7 à 10 gal. 200 pièces
10132688 Rouge 35 x 25 po (89 x 64 cm) 13 à 16 gal. 1 pièce
18598056 Rouge 48 x 37 po (122 x 94 cm) 44 gal. 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 13489566
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Styles imprimés ou ordinaires
Disponible en version imprimée ou ordinaire
  • Température maximale, 140°C (285°F) ; à utiliser à 134°C (274°F)
  • 2 mil d’épaisseur
  • Fournis avec des bouchons élastiques ventilés à vapeur autoclavables
Compliance
Les graphiques sur les styles imprimés sont conformes à la norme OSHA™, section 29CFR1910.1030.
Spécification
Certifications/Conformité OSHA, 29 CFR1910.1030
Type de bouchon Elastic
Capacité (impériale) 1 à 2 gal.
Couleur Transparent
Dimensions (L x l) 12 x 8 po (30 x 20 cm)
Longueur (métrique) 30 cm
Largeur (métrique) 20 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (impériale) 8 in.
Longueur (impériale) 12 in
Épaisseur 2 mil
Matériau Polypropylene
Température (métrique) 140°C