Learn More
Fisherbrand™ Sachets autoclavables en polypropylène pour matières contaminées
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Disponible en version imprimée ou ordinaire
- Température maximale, 140°C (285°F) ; à utiliser à 134°C (274°F)
- 2 mil d’épaisseur
- Fournis avec des bouchons élastiques ventilés à vapeur autoclavables
Compliance
Les graphiques sur les styles imprimés sont conformes à la norme OSHA™, section 29CFR1910.1030.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | OSHA, 29 CFR1910.1030 |
| Type de bouchon | Élastique |
| Capacité (impériale) | 44 gal. |
| Couleur | Rouge |
| Dimensions (L x l) | 48 x 37 po (122 x 94 cm) |
| Longueur (métrique) | 122 cm |
| Largeur (métrique) | 94 cm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Largeur (impériale) | 37 in |
| Longueur (impériale) | 48 po |
| Afficher plus |