Learn More
Fisherbrand™ PINCE DE TUBE PP AVEC CONTROL DE FLUX .
Code produit 10147541 Tous les produits Fisherbrand Produits
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
10147541 Blanc 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10147541
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Régule le débit dans la tubulure de la position complètement ouverte à la position fermée
  • S’adapte à une tubulure d’un diamètre extérieur compris entre 0.12 et 0.5 po (3.2 et 13 mm) ; Moulée en PP blanc
  • Autoclavable
  • Avec contrôle à 15 positions
  • Indéformable, antirouille et anticorrosion
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Type Pince pour tubulure
Matériau PP
À utiliser avec (équipement) Tube with 0.12 to 0.5 in. (0.304 to 1.27cm) OD
Longueur (impériale) 1.5 in.
Longueur (métrique) 3.81 cm
Dimensions Moyenne