Learn More
Fisherbrand™ Enflures de Buchner en prothèses en Pharmaceutical
Código de producto. 17892336 Tienda Fisherbrand Traceable Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacité (métrique):
320 ml
Diamètre (métrique) du disque:
90 mm
Diamètre (métrique) de la plaque:
100 mm
Tamaño de la unidad:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacité (métrique) Diamètre (métrique) du disque Diamètre (métrique) de la plaque Tamaño de la unidad
17892336 320 ml 90 mm 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Código de producto. 17892336
 Article restreint
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Pour les applications de filtration par aspiration
  • Autoclavable
  • Très résistants aux attaques chimiques
  • Sans housse
  • Glacé à l’intérieur et à l’extérieur, à l’exception du bord
Especificaciones
Diamètre (métrique) supérieur 10.5cm
Capacité (métrique) 320 ml
Matériau Porcelaine
Hauteur (métrique) 16 cm
Autoclavable Autoclavables
Diamètre (métrique) de la plaque 100 mm
À utiliser avec (application) Applications de filtration par aspiration
Diamètre (métrique) du disque 90 mm
Comprend Plaque perforée fixe
Quantité Chaque
Épaisseur de paroi 4.5mm
Poids (métrique) 0.41kg
Type de produit Entonnoir Buchner
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.