Learn More
Hellma™ Cuves de type cellules standard en quartz, silice et verre
Code produit 10258560
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur du trajet optique:
1 mm
5 mm
10 mm
Matériau:
Quartz Suprasil
Quartz Suprasil 300
Verre proche UV
Quantité:
2/paquet
Unité
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur du trajet optique Matériau Quantité unitSize
10258560 1 mm Quartz Suprasil 300 Unité 1 pièce
11771754 1 mm Quartz Suprasil Unité 2 pièces
11791754 5 mm Quartz Suprasil Unité 2 pièces
10340721 10 mm Quartz Suprasil 300 Unité 1 pièce
11721774 10 mm Verre proche UV 2/paquet 2 pièces
11781784 10 mm Quartz Suprasil Unité 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10258560 Fournisseur Hellma™ Code fournisseur 100146
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.00€
    182.00€ / 1 pièces
    Économisez 14.00€
    7% de réduction
Expédition estimée: 16-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Fitted PTFE covers or tapered PTFE stoppers, except 14-385-906A and -902A, which come with glass cover plates
Conçues pour maintenir des échantillons lors d’expériences de spectroscopie et d’analyse optique. Hellma™ Les cuves standard en quartz, silice et verre offrent une transparence optique excellente.
  • Quartz - transmission UV élevée et faible dilatation thermique
  • Verre - utilisé dans la gamme visible du spectre
  • Faibles valeurs d'indice de réfraction et de dispersion
  • Bonne résistance aux produits chimiques
Spécification
Matériau Quartz Suprasil 300
Comprend Couvercle en verre
Quantité Unité
Longueur du trajet optique 1 mm