Learn More
Bel-Art™ Bagues en plomb rondes avec revêtement en vinyle Vikem™
Code produit 11377174
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
15,9 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
11377174 15,9 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11377174 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F183070010
Expédition estimée: 21-12-2026
Protège et stabilise la verrerie coûteuse. Les anneaux en plomb ronds Bel Art™ avec revêtement en vinyle Vikem™ sont sans danger pour une utilisation avec une verrerie de laboratoire fragile.
Protège et stabilise la verrerie coûteuse. Les anneaux en plomb ronds Bel Art™ avec revêtement en vinyle Vikem™ sont sans danger pour une utilisation avec une verrerie de laboratoire fragile.
  • Stabilisent la verrerie immergée dans les bains-marie
  • Réduisent les flottements, la casse et les déversements de produits chimiques
  • Résistant aux produits chimiques
  • Ne raye pas les flacons
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Rouge vif
Capacité Flacons (250 à 1 000 ml)
Matériau Plomb
Positions 1
Forme Anneau
Empilables Oui, si vide
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Flacons 250 à 1000 ml
Longueur (métrique) 89 mm
Diamètre (impériale) interne 2 po
Diamètre (impériale) externe 3,5 po
Diamètre (métrique) externe 8.9 cm
Poids (impériale) 1 lb
Poids (métrique) 454 g
Type de produit Accessoires
Diamètre (métrique) interne 5,1 cm
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 15,9 mm
Largeur (métrique) 89 mm