Learn More
Fisherbrand™ Étiquettes autocollantes
Code produit 15512855 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc, Rouge
Largeur (impériale):
1 in
Longueur (impériale):
1,25 in
Quantité:
900/Boîte
Conditionnement:
900 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Largeur (impériale) Longueur (impériale) Quantité Conditionnement
15512855 Blanc, Rouge 1 in 1,25 in 900/Boîte 900 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15512855
Expédition estimée: 28-12-2026
Utilisez ces étiquettes blanches sur différentes surfaces.Les étiquettes autocollantes Fisherbrand™ sont amovibles et sensibles à la pression.Idéal pour de nombreux types d’étiquetage.
  • Étiquettes autocollantes
  • Adhère à la plupart des surfaces sans nécessiter de les humidifier
  • Marquage facile au crayon, au stylo à bille ou au feutre
Informations sur la commande
Étiquettes à bordure bleue en rouleau de 1 200 unités ; étiquettes à bordure rouge en boîte distributrice ; étiquettes blanches unies en feuilles.
Spécification
Type d’adhésif Auto-adhésif
Couleur Blanc, Rouge
Format Étiquette
Matériau Papier
Type de produit Étiquette autocollante
À utiliser avec (application) À usage général
Quantité 900/Boîte
Dimensions (L x l) 1,25 in x 1 in
Longueur (impériale) 1,25 in
Longueur (métrique) 3,2 cm
Largeur (impériale) 1 in