Learn More
Fisherbrand™ Horloge murale atomique analogique radio Traceable™ Blue Seymour™
Code produit 11744426 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Affichage:
Analogique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Affichage Conditionnement
11744426 Analogique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11744426
Quantité Prix
1 57.66€ / 1 pièces
10 50.80€ / 1 pièces
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Vis pour montage mural et pile AA.
Précision de 1/10 000 de seconde
L’horloge murale Traceable se règle automatiquement. L’horloge murale atomique analogique radio Fisherbrand™ Seymour Blue Traceable reçoit le signal radio directement de l’horloge atomique NIST™ de Boulder, Colorado, USA. Précision de 1/10 000 de seconde.
  • Aiguille des secondes très visible
  • S’ajuste automatiquement en fonction de l’heure d’été et des secondes intercalaires (corrections dues à la rotation de la Terre)
Informations sur la commande
Dimensions (P x Dia. Ext.) : 1,75 x 12 po (3,2 x 30,5cm); Poids : 0,6kg (1,38 lb)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Spécification
Type de produit Horloge murale atomique radio analogique
Précision 0,0001 s
Affichage Analogique
Profondeur (impériale) 1,75 po
Profondeur (métrique) 4,4cm
Diamètre (impériale) externe 12 po
Diamètre (métrique) externe 30,5 cm
Poids (impériale) 1,38 oz.
Poids (métrique) 0,6 kg
Comprend Montage mural, vis et pile AA
À utiliser avec (application) Reçoit le signal radio directement de l’horloge atomique NIST de Boulder, Colorado, USA
Quantité Pièce
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST