Learn More
Fisherbrand™ Étiquettes carrées
Code produit 17867201 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Blanc
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Type de produit:
Étiquette carrée
Quantité:
156/paquet
52/feuille
85 étiquettes/feuille
Dimensions (métrique):
0,64 x 3,17 cm
0,64 x 3,81 cm
0,64 x 3,81cm
1,91 x 4,29 cm
Conditionnement:
20 feuilles
25 feuilles
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de produit Quantité Dimensions (métrique) Conditionnement
17867201 Assortiment Étiquette carrée 156/paquet 0,64 x 3,81 cm 25 feuilles
17807201 Blanc Étiquette carrée 52/feuille 1,91 x 4,29 cm 20 feuilles
17817201 Vert Étiquette carrée 156/paquet 0,64 x 3,81 cm 20 feuilles
17827201 Orange Étiquette carrée 156/paquet 0,64 x 3,81 cm 20 feuilles
17837201 Rouge Étiquette carrée 156/paquet 0,64 x 3,81cm 20 feuilles
17847201 Jaune Étiquette carrée 156/paquet 0,64 x 3,81cm 20 feuilles
17857201 Blanc Étiquette carrée 156/paquet 0,64 x 3,81cm 20 feuilles
17837211 Orange Étiquette carrée 85 étiquettes/feuille 0,64 x 3,17 cm 20 feuilles
17817211 Bleu Étiquette carrée 85 étiquettes/feuille 0,64 x 3,17 cm 20 feuilles
17827211 Vert Étiquette carrée 85 étiquettes/feuille 0,64 x 3,17 cm 20 feuilles
17847211 Rouge Étiquette carrée 85 étiquettes/feuille 0,64 x 3,17 cm 20 feuilles
17857211 Jaune Étiquette carrée 85 étiquettes/feuille 0,64 x 3,17 cm 20 feuilles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 17867201
Expédition estimée: 01-02-2027
Les étiquettes de stockage cryogénique de marque Fisher utilisent un adhésif spécial conçu pour résister à des températures extrêmement basses, jusqu'à -196 °C.ºC (-311ºF). Nos étiquettes de stockage cryogénique sont imprimables et inscriptibles. Elles ne déteignent pas, ne se salissent pas et ne tâchent pas. Conçues pour votre utilisation avec votre imprimante laser.
  • Les étiquettes peuvent être imprimées ou écrites dessus sans bavure, tache ni étalement.
  • Conçu pour une utilisation dans les imprimantes laser
Spécification
Couleur Assortiment
Format Feuille
Type de produit Étiquette carrée
Stérilité Non stérile
Quantité 156/paquet
Dimensions (impériale) 25 x 1,5 po
Dimensions (métrique) 0,64 x 3,81 cm