Learn More
Fisherbrand™ Contrôleur de température numérique Traceable™
Code produit 15253996 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-20 ° à +60 °C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) unitSize
15253996 -20 ° à +60 °C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15253996
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Deux piles AAA (pour une sauvegarde du paramétrage de la mémoire en cas de panne d’alimentation) et un câble de capteur de longueur 3,5 pieds (1 m)
Contrôle les éléments chauffants, les blocs de refroidissement, les plaques chauffantes ou les incubateurs
Fisherbrand™ Traceable™ Le régulateur numérique de température contrôle les éléments chauffants, les blocs de refroidissement, les plaques chauffantes ou les incubateurs. Active ou désactive l’équipement lorsque la température est supérieure ou inférieure aux points de consigne.
  • Avec une plage de -20° à +60°C (-4° à +140°F), il permet de maintenir les températures supérieures et inférieures à la température ambiante par incréments de 1°C ou°F ; résolution : 0,1°C ou °F
  • L’écran LCD de hauteur 0,5 po. (13 mm) affiche la température et le temps à la seconde
  • Le témoin indique si l’équipement raccordé est allumé ou éteint
  • La dérivation manuelle active ou désactive instantanément l’équipement sans perturber les réglages de température
  • 115 VAC, relais homologué UL
  • L’unité accepte les prises à trois broches standard et commande l’équipement à 1800 w, 15 A
Informations sur la commande
Dimensions : 2,75 x 5,5 x 1,25 po (L x l x H) (7 x 14 x 3 cm).
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025 A2LA, NIST
Plage de températures (impériale) -4° to +140°F
Plage de températures (métrique) -20 ° à +60 °C
Largeur (métrique) 14 cm
Largeur (impériale) 5,5 in