Learn More
Fisherbrand™ Appareil de mesure automatique à ultrasons
Code produit 11704376 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Appareil de mesure FB Traceable
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11704376 Appareil de mesure FB Traceable
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11704376
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Clip de ceinture et pile d’un an
Mesure la longueur, la surface et le volume grâce au capteur à ultrasons Polaroid™ haute précision
Facile à utiliser, il suffit de pointer et de tirer. L’indication sonore confirme chaque mesure. L’écran LCD affiche la mesure en cours.
  • Plage de mesure de 0,61 à 15,24 m (2à 50 pi)
  • Résolution : 0,10 pi/0,10 m ; précision : 1 %, ±1
  • Compensateur thermique entre -0° et +40°C (-32° et +104°F)
  • Calculatrice intégrée
  • Convertit instantanément les mesures impériales en métriques ou métriques en impériales d’un simple appui sur une touche
  • La mémoire stocke trois mesures de distance et un calcul à utiliser pour les calculs ultérieurs
Informations sur la commande
Dimensions : 13 x 6,7 x 2,9 cm (2,625 x 1,125 x 5,125 po) (L x l x H). Poids : 5,50 oz (156 g)
Spécification
Type de produit Appareil de mesure automatique à ultrasons
Précision plusmn;1
Dimensions (L x l) 2,6 x 1,12 po (13 x 6,7cm)
À utiliser avec (application) Mesure la longueur, la surface et le volume
Comprend Capteur ultrasonique Polaroid™ haute précision, clip ceinture et pile de 1 a, calculatrice intégrée
Longueur (impériale) 2,6 in
Dimensions 61 à 1524 cm
Poids (impériale) 5,5 oz.
Largeur (impériale) 1,12 in
Largeur (métrique) 6,7cm