Learn More
Fisherbrand™ Kits de flacons à vis de 9 mm
Code produit 17859373 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Marking Spot:
Oui
Couleur:
Concluant
Couleur (joint):
Bleues/blanches
Septum:
PTFE / silicone
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Marking Spot Couleur Couleur (joint) Septum unitSize
17859373 Oui Concluant Bleues/blanches PTFE / silicone 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17859373
Réapprovisionnez votre laboratoire
Utilisez le code promo 28007
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination en utilisant les kits de™ flacons pratiques de Fisherbrand. Chaque kit comprend 100 flacons en verre transparent ou ambré et 100 bouchons à vis avec septums pré-assemblés.
Généfice de temps et réduction du risque de propagation des échantillons de Fisherbrand™ les kits de commodité pour flacons. Chaque kit comprend 100 flacons en verre transparent ou ambré et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés.
  • Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons
  • Réduire le risque de contamination
  • Kits non assemblés
    • Inclure 100 flacons et 100 bouchons avec septums pré-assemblés
  • Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble
  • Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs
Spécification
Couleur de bouchon Bleu
Couleur (joint) Bleues/blanches
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre
Pré-fendu Oui
Volume (métrique) 1.5 mL
Septum PTFE / silicone
Graduée Oui
Graduations 0,5, 1,0 et 1,5 ml
Comprend Flacons et bouchons
Nb par paquet 100
Taille (métrique) de l’ouverture 9 mm
Volume (métrique) résiduel <170 μL
Type de base Fond plat
Gamme de produits Fisherbrand
Volume (métrique) total 2 mL
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Taille du bouchon 9 mm
Marking Spot Oui
Volume (Metric) Usable 1.5 mL
Diamètre (métrique) du trou 6 mm
Hauteur (métrique) 32 mm
Type de produit Kit de flacons pour échantillonneur automatique à filetage