Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Weighing Funnels
Artikelnummer. 17814532 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diamètre (métrique) supérieur:
25mm
Pakningsstørrelse:
1 pièce
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diamètre (métrique) supérieur Pakningsstørrelse
17814532 25mm 1 pièce
12719376 25mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17814532
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Se alle kampagner
Expédition estimée: 23-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Boîte de pesée et entonnoir de transfert d’échantillon en un seul appareil.
Boîte de pesée et entonnoir de transfert d’échantillon en un seul appareil.
  • Les entonnoirs en verre borosilicate avec becs verseurs coniques facilitent le microtransfert des solides et des liquides
  • Pas de balancement ou de mouvement pendant la pesée—le fond plat maintient l’entonnoir stable
  • À utiliser à des températures allant jusqu’à 454°C (849°F)
Tekniske data
Diamètre (métrique) supérieur 25mm
Diamètre (métrique) de la tige 10,25 mm (dia. ext.) ; 8,12 mm (dia. int.)
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 55 mm
À utiliser avec (application) Utilisé pour le microtransfert de solides et de liquides
Température max. (impériale) 849°F
Température max. (métrique) 454°C
Type de produit Entonnoir de pesée
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.