Learn More
Thermo Scientific™ Eau peptonée tamponnée (BPW) FitBag™ (ISO)
Code produit 15705483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 9,0 L
20 x 4,5 L
30 x 2,7 L
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
30 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15705483 20 x 4,5 L 20 pièces
15715483 10 x 9,0 L 10 pièces
15795473 30 x 2,7 L 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15705483 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DF1049B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    755.00€
    462.43€ / 20 pièces
    Économisez 292.57€
    38% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Réduisez vos flux de travail avec les poches de milieux de 2,7 L, 4,5 L et 9 L faciles à préparer : prêtes en 5 à 10 minutes, avec une structure segmentée qui permet un pré-remplissage.
Gagnez du temps lors de la préparation d’un milieu d’enrichissement sélectif pour l’isolement de Salmonella spp. dans les échantillons alimentaires en utilisant l’eau peptonée tamponnée Thermo Scientific™ FitBag™, conforme à la norme ISO 6579:2002. Le milieu irradié est fourni dans des poches légères en plastique transparent il suffit d’ajouter de l’eau et le milieu est prêt à l’emploi. La structure segmentée de la poche permet un pré-remplissage, de façon à pouvoir reconstituer le milieu en deux minutes dès que vous en avez besoin. Disponible en format 2,7 L, 4,5 L et 9 L, afin de s’adapter à votre flux de production, le milieu peut être distribué à l’aide du tube de sortie si nécessaire.
Réduisez vos flux de travail avec le bouillon FitBag UVM1. Les milieux d’enrichissement FitBag sont rapides, faciles à préparer et hautement adaptables aux flux de travail des laboratoires et aux équipements automatisés, comme les diluteurs. Aucune supplémentation n’est nécessaire.
Économique : pas besoin de peser le milieu ou de recourir à une stérilisation, ce qui réduit la charge de préparation et libère des ressources et des équipements.
Souple : structure segmentée qui permet une préparation à l’avance en remplissant un segment avec de l’eau déionisée à partir de laquelle les milieux d’enrichissement FitBag peuvent être reconstitués en deux minutes. De l’eau pré-stérilisée peut également être ajoutée dans des conditions aseptiques.
Facile d’utilisation : remplissage et distribution nécessitant une formation minimale.
Économies d’énergie :
irradiation aux rayons gamma, qui élimine la nécessité d’un traitement thermique coûteux.
Sûr : élimine la manipulation de verrerie, la pesée du milieu de culture et la nécessité d’ajouter des réactifs supplémentaires. Les poches vides peuvent être mises au rebut avec les déchets de laboratoire classiques.
Réduit les déchets : les milieux d’enrichissement FitBag non préparés peuvent être conservés pendant 24 mois au maximum. Les milieux réhydratés ont une durée de conservation de 10 jours.
Qualité garantie : conforme aux normes ISO 11133 et ISO 7218. Des certificats de qualité sont disponibles pour chaque lot, ce qui réduit le nombre de tests de Contrôle Qualité nécessaires.
Gain de place :
avec un conditionnement pratique dans des boîtes plates, les milieux d’enrichissement FitBag occupent relativement peu d’espace par rapport aux milieux préparés et peuvent être fabriqués selon vos besoins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 10°C à 30°C
Description Eau peptonée tamponnée (BPW) FitBag (ISO)
Format Format pratique
Type de produit Milieu de pré-enrichissement
Quantité 20 x 4,5 L