Learn More
R&D Systems™ FITC
Code produit 18769708
Modifier l'affichage
Click to view available options
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
18769708 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18769708 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 5440/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.14€
    109.20€ / 50mg
    Économisez 11.94€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Green fluorescent dye
FITC is a fluorescent reagent for the labeling of amines. Excitation maximum ∽ 495 nm; emission maximum ∽ 525 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3 ',6 '-Dihydroxy-5-isothiocyanatospiro[isobenzofuran-1(3 H),9 '-[9 H]xanthen]-3-one
CAS 3326-32-7
Synonyme Fluorescein-5-Isothiocyanate, FITC Isomer 1
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Cible Standard Fluorescein, Coumarin and Rhodamine-based Dyes
Formule moléculaire C21H11NO5S
Poids de la formule 389.38
Pureté 95%