Learn More
MedChemExpress FITC
Spécification
Spécification
| Quantité | 100 mg |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Poids moléculaire | 389.38 g/mol |
| Solubilité | DMSO : 50 mg/mL (128.41 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Contenu et stockage | -20°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Cible | HBV |
| CAS | 3326-32-7 |
| Synonyme | Fluorescein 5-isothiocyanate |