Learn More
Epredia™ Agent de blocage de protéines (PBA) FITC
Code produit 12603947 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 mL
Conditionnement:
6mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12603947 6 mL 6mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12603947 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur TA006PBA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.20€
    31.37€ / 6mL
    Économisez 8.83€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Bloquez la liaison avec les anticorps non spécifiques du réactif primaire avec l’agent de blocage de protéines (PBA) Epredia™ FITC
  • Pour diagnostics in vitro
  • Bloque la liaison avec les anticorps (protéines) non spécifiques du réactif primaire
Conditions de stockage : Stocker à 2°-8°C.
Recommandé pour : Microscopie à fluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 6 mL
Contenu et stockage 2° à 8°C.
Quantité 6 mL