Learn More
Value Plastics Collecteur de raccords avec embouts cannelés série 200, en polypropylène
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
Construit en ADCF polypropylène. Utilisez les embouts cannelés de la série 200 dans les applications à haute pression. Fabriqué selon des normes de qualité strictes sous un ISO Contrôle de la qualité 9001:2000
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ADCF ; FDA ; Non-DEHP ; Non-Phthalate ; ROHS ; USP |
| Quantité d’emballage | 25/Pk. |
| Port de sortie | Colector de unión de púas de manguera |
| Méthode de stérilisation | 121 °C |
| Forme | Collecteur |