Learn More
Mettler Toledo™ Instruments de mesure du pH / des mV FiveEasy™ F20
Code produit p-7070336
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Instrument de mesure avec kit standard
pH-mètre
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
15490324 pH-mètre 1 pièce
15543360 Instrument de mesure avec kit standard 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15490324 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 30266658
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Mesure du pH F20, support pour électrode, kit de tampons pour le pH, certificat de test, guide de mesure du pH. (Électrode non incluse)
Appareil de mesure de paillasse compact pour des mesures de pH / mV de grande qualité par simple pression d’un bouton
  • Conception compacte à faible encombrement avec boîtier en ABS
  • Retirer le support de capteur après utilisation et le stocker à côté de l’appareil de mesure
  • Grand écran LCD à segments bien structuré de 4,3 in pour une meilleure visualisation
  • Disposition intuitive des boutons et menu simple pour une utilisation aisée
  • Compensation automatique de la température et compensation manuelle de la température
  • Trois points (max.) étalonnage linéaire avec quatre groupes tampons prédéfinis
  • BNC, Cinch, entrées de capteurs NTC 30 kilohms
  • Comprend une sortie analogique, l’enregistrement automatique et manuel du point final, un signal sonore du point final, un signal visuel du point final
  • Idéal pour un grand nombre d’applications de laboratoire
Caractéristiques:
  • Plage de pH : 0,00 à 14,00
  • Résolution du pH : 0,01
  • Précision du pH : ± :0,01
  • Plage de valeurs en mV : 2000 à 2000 mV
  • Résolution mV : 1 mV
  • Précision en mV : ±1 mV
  • Plage de température : 0° à +100 °C (32° jusqu'à 212 °F)
  • Résolution de température : 0,1 °C
  • Précision de la température : 0,5 °C
  • Taille de la mémoire : étalonnage actuel
  • Alimentation : 100 à 240 V, 50/60 Hz, 12 V CC
  • Dimensions : 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 in)
  • Poids : 0,63 kg (1,4 lb)
Applications :
  • Compteur F20 uniquement : convient aux applications nécessitant un capteur spécifique non inclus dans le kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description FiveEasy F20-Basic
Comprend pH-mètre F20, porte-électrode, 1 sachet de solution tampon pour chaque pH (4,01, 7, 9,21 et 10,01), certificat de test, guide de mesure du pH
Précision (température) 0,5°C
Précision (mV) ±1
Précision (pH) ± 0.01
À utiliser avec (application) Applications nécessitant un capteur spécifique non compris dans le kit
Étalonnage Linear
Gamme (pH) 0 à 14
Résolution (pH) 0.01
Gamme (mV) 2000 à 2000
Résolution (mV) 1mV
Plage de températures (métrique) 0°C à 100°C
Plage de températures (impériale) 32°F à 212°F
Résolution (température) 0,1°C
Type d’affichage LCD
Mémoire Étalonnage actuel
Entrées BNC, Cinch, capteurs NTC 30 kilohms
Dimensions (L x l x H) 22.7 × 14.7 × 7 cm (9 × 5.7 × 2.7 in)
Poids (métrique) 0.63 kg
Poids (impériale) 1.4 lb
Modèle F20
Compensation thermique ATC et MTC
Type pH-mètre
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz