Learn More
Mettler Toledo™ Conductimètres FiveEasy™ F30
Description
Includes
Guide d’installation rapide, sachets étalons de 1413 μS/cm et 12,88 mS/cm
- Conception compacte à faible encombrement avec boîtier en ABS
- Retirer le support de capteur après utilisation et le stocker à côté de l’appareil de mesure
- Grand écran LCD à segments bien structuré de 4,3 in pour une meilleure visualisation
- Disposition intuitive des boutons et menu simple pour une utilisation aisée
- Étalonnage en un point avec trois étalons prédéfinis
- Entrée capteur mini-DIN
- Comprend l’enregistrement automatique et manuel du point final, un signal sonore pour le point final et un signal visuel du point final
- Idéal pour un grand nombre d’applications de laboratoire
- Plage de conductivité : μ0,01 S/cm à 200 mS/cm
- Résolution de conductivité : plage automatique
- Précision de la conductivité : ±0,5 % de la valeur mesurée
- Plage de concentration en TDS : 0,01 mg/L à 200 g/L
- Résolution TDS : Plage automatique
- Précision du TDS : ±0,5 % de la valeur mesurée
- Plage de température : 0° jusqu'à 100 °C (32° jusqu'à 212 °F)
- Résolution de température : 0,1 °C
- Précision de la température : 0,5 °C
- Compensation de température : Linéaire : 0,00 %/°C à 10,00 %/°C, température de référence : 20° et 25 °C
- Taille de la mémoire : étalonnage actuel
- Alimentation : 100 à 240 V, 50/60 Hz, 12 V CC
- Dimensions : 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 in)
- Poids : 0,63 kg (1,4 lb)
- Compteur F30 uniquement : convient aux applications nécessitant un capteur spécifique non inclus dans le kit.
- Kit standard F30 : adapté aux échantillons aqueux à conductivité moyenne à élevée
Spécification
Spécification
| Description | FiveEasy F30-Basic |
| Comprend | Guide rapide d’installation, sachets standard de 1413 μS/cm et 12.88 mS/cm |
| Précision (conductivité) | ± 0,5 % de la valeur mesurée |
| À utiliser avec (application) | Applications nécessitant un capteur spécifique non compris dans le kit |
| Measurement Modes | Conductivité |
| Étalonnage | Étalonnage en un point avec trois étalons prédéfinis |
| Gamme (conductivité) | 0.01 μS/cm à 200 mS/cm |
| Résolution (conductivité) | Plage automatique |
| Compensation thermique | Linéaire : De 0,00 %/°C à 10,00 %/°C, températures de référence : 20° et 25°C |
| Gamme (salinité) | 0 à 42 psu |
| Afficher plus |