Learn More
Mettler Toledo™ Bras d’électrode pour instruments de mesure FiveEasy™ Plus / FiveEasy
Description
Includes
Support de capteur et mât
- Accessoire pour une utilisation avec les instruments de mesure FiveEasy Plus / FiveEasy
- Fixez votre capteur avec ce support d’électrode ambidextre
- Fixez-le à droite ou à gauche de l’instrument de mesure FiveEasy pour faciliter les mesures et sécuriser le capteur lorsqu’il n’est pas utilisé
Spécification
Spécification
| Description | Bras d’électrode FiveEasy / Plus |
| Type | Bras à électrodes |
| Comprend | Support de capteur et mât |
| À utiliser avec (équipement) | CinqFaciles, FiveEasy Compteur plus |