Learn More
Mettler Toledo™ pH-mètres / millivoltmètres FiveEasy™ Plus FP20
Description
Includes
Instrument de mesure et chargeur uniquement. (Ne comprend pas le support d’électrode, les tampons ou la sonde.)
- Conception compacte à faible encombrement avec boîtier en ABS
- Grand écran LCD à segments bien structuré de 4,3 in pour une meilleure visualisation
- Disposition intuitive des boutons et menu simple pour une utilisation aisée
- RS232 ou USB ports permettant d'exporter directement les données vers une imprimante ou un PC pour un traitement ultérieur
- Compensation automatique de la température et compensation manuelle de la température
- Cinq points (maximum) étalonnage linéaire uniquement avec quatre groupes tampons prédéfinis
- BNC, Cinch, entrées de capteurs NTC 30 kilohms
- Comprend l’enregistrement automatique et manuel du point final, un signal sonore pour le point final et un signal visuel du point final
- Idéal pour un grand nombre d’applications de laboratoire
- Plage de pH : -2,00 à 16,00
- Résolution du pH : 0,01/0,1
- Précision du pH : ± :0,01
- Plage de valeurs en mV : 2000 à 2000 mV
- Résolution mV : 1 mV
- Précision en mV : ±1 mV
- Plage de température : -5° à +105 °C (23° jusqu'à 221 °F)
- Résolution de température : 0,1 °C
- Précision de la température : 0,3 °C
- Capacité de mémoire : 200 mesures, étalonnage actuel
- Alimentation : 100 à 240 V, 50/60 Hz, 12 V CC
- Dimensions : 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 in)
- Poids : 0,63 kg (1,4 lb)
- Capteur FP20 uniquement : convient aux applications nécessitant un capteur spécifique non inclus dans le kit.
Spécification
Spécification
| Description | FiveEasy Plus FP20-Basic |
| Comprend | pH-mètre FP20, chargeur, certificat de test, guide de mesure du pH |
| Précision (température) | 0,3°C |
| Précision (mV) | ±1 |
| Précision (pH) | ± 0.01 |
| Détails de la gestion des données | RS232, USB |
| À utiliser avec (application) | Applications nécessitant un capteur spécifique non compris dans le kit |
| Étalonnage | Linéaire/segmenté |
| Gamme (pH) | -2 à 16 |
| Résolution (pH) | 0,01, 0,1 |
| Show More |