Learn More
Mettler Toledo™ pH-mètres / millivoltmètres FiveEasy™ Plus FP20
Beschreibung
Beinhaltet
Capteur LE422, guide rapide d’installation, kit de démarrage pour tampon pH
- Conception compacte à faible encombrement avec boîtier en ABS
- Retirer le support de capteur après utilisation et le stocker à côté de l’appareil de mesure
- Grand écran LCD à segments bien structuré de 4,3 in pour une meilleure visualisation
- Disposition intuitive des boutons et menu simple pour une utilisation aisée
- RS232 ou USB ports permettant d'exporter directement les données vers une imprimante ou un PC pour un traitement ultérieur
- Compensation automatique de la température et compensation manuelle de la température
- Cinq points (maximum) étalonnage linéaire uniquement avec quatre groupes tampons prédéfinis
- BNC, Cinch, entrées de capteurs NTC 30 kilohms
- Comprend l’enregistrement automatique et manuel du point final, un signal sonore pour le point final et un signal visuel du point final
- Idéal pour un grand nombre d’applications de laboratoire
- Plage de pH : -2,00 à 16,00
- Résolution du pH : 0,01/0,1
- Précision du pH : ± :0,01
- Plage de valeurs en mV : 2000 à 2000 mV
- Résolution mV : 1 mV
- Précision en mV : ±1 mV
- Plage de température : -5° à +105 °C (23° jusqu'à 221 °F)
- Résolution de température : 0,1 °C
- Précision de la température : 0,3 °C
- Capacité de mémoire : 200 mesures, étalonnage actuel
- Alimentation : 100 à 240 V, 50/60 Hz, 12 V CC
- Dimensions : 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 in)
- Poids : 0,63 kg (1,4 lb)
- Capteur FP20 uniquement : convient aux applications nécessitant un capteur spécifique non inclus dans le kit.
- Kit standard FP20 : adapté à une large gamme d’échantillons aqueux généraux
- FP20 Bio Kit : Adapté à l'obtention de résultats rapides sur des échantillons aqueux tels que les acides et les bases.
- Kit FP20 Micro : Adapté aux petits échantillons en flacons et tubes à essai
- Kit FP20 TRIS : Adapté aux échantillons exigeants et chargés de particules, tels que les émulsions, les échantillons huileux, les eaux usées et le TRIS.
Spezifikation
Spezifikation
| Description | FiveEasy Plus FP20-Micro |
| Comprend | Capteur LE422, guide d’installation rapide, kit de démarrage pour tampon pH |
| Précision (température) | 0,3°C |
| Précision (mV) | ±1 |
| Précision (pH) | ± 0.01 |
| Détails de la gestion des données | RS232, USB |
| À utiliser avec (application) | Pour les petits échantillons dans des flacons ou des tubes à essai |
| Étalonnage | Linéaire/segmenté |
| Gamme (pH) | -2 à 16 |
| Résolution (pH) | 0,01, 0,1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?