Learn More
Mettler Toledo™ pH-mètres / millivoltmètres FiveEasy™ Plus FP20
Product Code. 15593370
Change view
Click to view available options
Type:
Compteur avec Bio Trousse
Compteur avec kit TRIS
Instrument de mesure avec kit Micro
Instrument de mesure avec kit standard
pH-mètre
Unit Size:
1 pièce
1 unité
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type Unit Size
15593370 Compteur avec kit TRIS 1 unité
15583370 Instrument de mesure avec kit Micro 1 unité
15563360 Instrument de mesure avec kit standard 1 pièce
15573360 Compteur avec Bio Trousse 1 pièce
15553360 pH-mètre 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15593370 Supplier Mettler Toledo™ Supplier No. 30266941
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00€
    998.50€ / 1 unités
    Économisez 181.50€
    15% de réduction
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
Capteur LE420, guide rapide d’installation, kit de démarrage pour tampon pH
Cet appareil de mesure compact, conçu pour être posé sur une table, permet de réaliser des mesures de pH/mV de haute qualité d'un simple clic.
  • Conception compacte à faible encombrement avec boîtier en ABS
  • Retirer le support de capteur après utilisation et le stocker à côté de l’appareil de mesure
  • Grand écran LCD à segments bien structuré de 4,3 in pour une meilleure visualisation
  • Disposition intuitive des boutons et menu simple pour une utilisation aisée
  • RS232 ou USB ports permettant d'exporter directement les données vers une imprimante ou un PC pour un traitement ultérieur
  • Compensation automatique de la température et compensation manuelle de la température
  • Cinq points (maximum) étalonnage linéaire uniquement avec quatre groupes tampons prédéfinis
  • BNC, Cinch, entrées de capteurs NTC 30 kilohms
  • Comprend l’enregistrement automatique et manuel du point final, un signal sonore pour le point final et un signal visuel du point final
  • Idéal pour un grand nombre d’applications de laboratoire
Caractéristiques :
  • Plage de pH : -2,00 à 16,00
  • Résolution du pH : 0,01/0,1
  • Précision du pH : ± :0,01
  • Plage de valeurs en mV : 2000 à 2000 mV
  • Résolution mV : 1 mV
  • Précision en mV : ±1 mV
  • Plage de température : -5° à +105 °C (23° jusqu'à 221 °F)
  • Résolution de température : 0,1 °C
  • Précision de la température : 0,3 °C
  • Capacité de mémoire : 200 mesures, étalonnage actuel
  • Alimentation : 100 à 240 V, 50/60 Hz, 12 V CC
  • Dimensions : 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 in)
  • Poids : 0,63 kg (1,4 lb)
Applications :
  • Capteur FP20 uniquement : convient aux applications nécessitant un capteur spécifique non inclus dans le kit.
  • Kit standard FP20 : adapté à une large gamme d’échantillons aqueux généraux
  • FP20 Bio Kit : Adapté à l'obtention de résultats rapides sur des échantillons aqueux tels que les acides et les bases.
  • Kit FP20 Micro : Adapté aux petits échantillons en flacons et tubes à essai
  • Kit FP20 TRIS : Adapté aux échantillons exigeants et chargés de particules, tels que les émulsions, les échantillons huileux, les eaux usées et le TRIS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description FiveEasy Plus FP20-TRIS
Comprend Capteur LE420, guide d’installation rapide, kit de démarrage pour tampon pH
Précision (température) 0,3°C
Précision (mV) ±1
Précision (pH) ± 0.01
Détails de la gestion des données RS232, USB
À utiliser avec (application) Idéal pour un grand nombre d’applications de laboratoire
Étalonnage Linéaire/segmenté
Gamme (pH) -2 à 16
Résolution (pH) 0,01, 0,1
Gamme (mV) 2000 à 2000
Résolution (mV) 1mV
Plage de températures (métrique) -5°C à +105°C
Plage de températures (impériale) 23°F à 221°F
Résolution (température) 0,1°C
Type d’affichage LCD
Mémoire 200 mesures, étalonnage actuel
Entrées BNC, Cinch, capteurs NTC 30 kilohms
Dimensions (L x l x H) 22.7 × 14.7 × 7 cm (9 × 5.7 × 2.7 in)
Poids (métrique) 0.63 kg
Poids (impériale) 1.4 lb
Modèle FP20
Type de sonde Capteur de pH LE420
Compensation thermique ATC et MTC
Type Compteur avec kit TRIS
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz