Learn More
Mettler Toledo™ Conductimètres FiveEasy™ Plus FP30
Code produit 15523380
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Instrument de mesure avec kit standard
conductimètre
Conditionnement:
1 unité
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15523380 conductimètre 1 unité
15533380 Instrument de mesure avec kit standard 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15523380 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 30266944
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1540.00€
    1330.97€ / 1 pièces
    Économisez 209.03€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Guide d’installation rapide, sachets étalons de 1413 μS/cm et 12,88 mS/cm
Appareil de mesure de paillasse compact pour des mesures de conductivité de grande qualité par simple pression d’un bouton
  • Conception compacte à faible encombrement avec boîtier en ABS
  • Retirer le support de capteur après utilisation et le stocker à côté de l’appareil de mesure
  • Grand écran LCD à segments bien structuré de 4,3 in pour une meilleure visualisation
  • Disposition intuitive des boutons et menu simple pour une utilisation aisée
  • RS232 ou USB ports permettant d'exporter directement les données vers une imprimante ou un PC pour un traitement ultérieur
  • Étalonnage en un point avec trois étalons prédéfinis, entrée manuelle de la constante cellulaire
  • Entrée capteur mini-DIN
  • Comprend une sortie analogique, l’enregistrement automatique et manuel du point final, un signal sonore du point final, un signal visuel du point final
  • Idéal pour un grand nombre d’applications de laboratoire
Caractéristiques:
  • Plage de conductivité : μ0,01 S/cm à 500 mS/cm
  • Résolution de conductivité : plage automatique
  • Précision de la conductivité : ±0,5 % de la valeur mesurée
  • Plage de concentration en TDS : 0,01 mg/L à 300 g/L
  • Résolution TDS : Plage automatique
  • Précision du TDS : ±0,5 % de la valeur mesurée
  • Plage de salinité : 0,00 à 42 psu
  • Résolution de la salinité : plage automatique
  • Précision de la salinité : ±0,5 % de la valeur mesurée
  • Plage de température : -5° à +105 °C (23° jusqu'à 221 °F)
  • Résolution de température : 0,1 °C
  • Précision de la température : 0,3 °C
  • Compensation de température : Linéaire : 0,00 %/°C à 10,00 %/°C, température de référence : 20° et 25 °C
  • Capacité de mémoire : 200 mesures, étalonnage actuel
  • Alimentation : 100 à 240 V, 50/60 Hz, 12 V CC
  • Dimensions : 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 in)
  • Poids : 0,63 kg (1,4 lb)
Applications :
  • FP30 uniquement : convient aux applications nécessitant un capteur spécifique non inclus dans le kit.
  • Kit standard FP30 : adapté aux échantillons aqueux à conductivité moyenne à élevée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description FiveEasy Plus FP30-Basic
Comprend Guide rapide d’installation, sachets standard de 1413 μS/cm et 12.88 mS/cm
Précision (conductivité) ± 0,5 % de la valeur mesurée
À utiliser avec (application) Applications nécessitant un capteur spécifique non compris dans le kit
Measurement Modes Conductivité
Étalonnage Étalonnage en un point avec trois étalons prédéfinis, entrée manuelle de la constante cellulaire
Gamme (conductivité) 0,01 μS/cm à 500 mS/cm
Résolution (conductivité) Plage automatique
Compensation thermique Linéaire : De 0,00 %/°C à 10,00 %/°C, températures de référence : 20° et 25°C
Gamme (salinité) 0 à 42 psu
Gamme (TDS) 0 mg/L à 300 mg/L
Plage de températures (métrique) -5°C à +105°C
Plage de températures (impériale) 32°F à 212°F
Résolution (température) 0,1°C
Précision (température) 0,3°C
Type d’affichage LCD
Mémoire 200 mesures, étalonnage actuel
Points de données 200
Détails de la gestion des données Ports RS-232 ou USB
Entrées Mini-DIN
Dimensions (L x l x H) 22.7 x 14.7 x 7 cm (9 x 5.7 x 2.7 po)
Poids (métrique) 0.63 kg
Poids (impériale) 1.4 lb
Modèle FP30
Type conductimètre
Tension 100 à 240 V
Fréquence 50 / 60 Hz