Learn More
Mettler Toledo™ Conductimètres FiveGo™ F3
Code produit 15513370
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Compteur avec kit de terrain
Conductimètre
Instrument de mesure avec kit standard
Conditionnement:
1 unité
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15513370 Conductimètre 1 unité
15563370 Instrument de mesure avec kit standard 1 unité
15553370 Compteur avec kit de terrain 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15513370 Supplier Mettler Toledo™ Supplier No. 30266883
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
Clip d’électrode, dragonne, guide d’installation rapide, sachets étalons de 1413 μS/cm et 12,88 mS/cm
Les conductimètres portatifs permettent de réaliser des mesures fiables et de haute qualité pour la conductivité en appuyant simplement sur un bouton
Différentes combinaisons d’instruments portatifs de mesure, de capteurs et d’accessoires sont disponibles, toutes parfaitement adaptées à des applications ou échantillons spécifiques.
  • Boîtier robuste en ABS étanche IP67
  • Grand écran LCD à segments bien structuré de 3,1 in pour une meilleure visualisation
  • Disposition intuitive des boutons et menu simple pour une utilisation aisée
  • Sa conception ergonomique offre du confort aux petites comme aux grandes mains
  • Le pied pliable offre une visualisation optimale lorsque l’instrument se trouve sur une paillasse de laboratoire
  • Résiste aux environnements humides et exigeants
  • Étalonnage en un point avec trois étalons prédéfinis
  • Comprend l’enregistrement automatique et manuel du point final, un signal sonore pour le point final et un signal visuel du point final
  • Entrées de capteur LTW à 7 broches
  • Parfait pour les applications mobiles en laboratoire, sur place et à l’extérieur
Caractéristiques:
  • Plage de conductivité : μ0,00 S/cm à 200 mS/cm
  • Résolution de conductivité : plage automatique
  • Précision de la conductivité : ±0,5 % de la valeur mesurée
  • Plage de concentration en TDS : 0,01 mg/L à 200 g/L
  • Résolution TDS : Plage automatique
  • Précision du TDS : ±0,5 % de la valeur mesurée
  • Plage de température : 0° jusqu'à 100 °C (32° jusqu'à 212 °F)
  • Résolution de température : 0,1 °C
  • Précision de la température : ±0,5 °C
  • Compensation de température : Linéaire : 0,00 %/°Cto 10,00%/°C, température de référence : 20° et 25 °C
  • Capacité de mémoire : 200 mesures, étalonnage actuel
  • Horaires d'ouverture : > 200 heures
  • Alimentation : 4 piles AAA LRO3 de 1,5 V ou 4 piles AAA NiMH HR03 de 1,2 V
  • Dimensions : 18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 in)
  • Poids : 0,26 kg (0,5 lb)
Applications :
  • Capteur F3 uniquement : convient aux applications nécessitant un capteur spécifique non inclus dans le kit.
  • Kit standard F3 : Convient aux échantillons aqueux de conductivité moyenne à élevée
  • Kit de terrain F3 : Adapté aux échantillons aqueux de conductivité moyenne à élevée et aux mesures mobiles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Appareil de mesure de la conductivité FiveGo F3
Comprend Clip d’électrode, dragonne, guide d’installation rapide, sachets standard de 1 413 μS/cm et 12,88 mS/cm
Précision (conductivité) ± 0,5 % de la valeur mesurée
À utiliser avec (application) Pour les applications nécessitant un capteur spécifique non compris dans le kit
Measurement Modes Conductivité
Étalonnage Étalonnage en un point avec trois étalons prédéfinis
Gamme (conductivité) 0,00 μS/cm à 200 mS/cm
Compensation thermique Linéaire : De 0,00 %/°C à 10,00 %/°C, températures de référence : 20° et 25°C
Gamme (TDS) 0 mg/L à 200 g/L
Plage de températures (métrique) 0°C à 100°C
Résolution (température) 0,1°C
Précision (température) ±0.5°C
Type d’affichage LCD
Mémoire 200 mesures
Points de données 200
Entrées LTW à 7 broches
Indice IP IP67
Dimensions (L x l x H) 18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 po)
Poids (métrique) 0,26 kg
Poids (impériale) 0,5 lb
Modèle COND PORTABLE F3
Langues Chinois, chinois (TW), croate, tchèque, danois, néerlandais, anglais (GB), anglais (US), français, allemand, hongrois, indonésien, italien, japonais, coréen, norvégien, polonais, portugais (BR), russe, slovaque, slovène, espagnol, suédois, thaïlandais, turc, vietnamien, Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (GB), English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Brazilian Portuguese, Russian, Slovakian, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese
Canaux 1
Type Conductimètre