Learn More
Mettler Toledo™ Instruments de mesure de l’OD FiveGo™ F4
Description
Includes
Clip d’électrode, dragonne, guide d’installation rapide
- Boîtier robuste en ABS étanche IP67
- Grand écran LCD à segments bien structuré de 3,1 in pour une meilleure visualisation
- Disposition intuitive des boutons et menu simple pour une utilisation aisée
- Sa conception ergonomique offre du confort aux petites comme aux grandes mains
- Le pied pliable offre une visualisation optimale lorsque l’instrument se trouve sur une paillasse de laboratoire
- Résiste aux environnements humides et exigeants
- Étalonnage en deux points : 100 % et 0 %
- Comprend l’enregistrement automatique et manuel du point final, un signal sonore pour le point final et un signal visuel du point final
- BNC, entrées de capteur Cinch
- Parfait pour les applications mobiles en laboratoire, sur place et à l’extérieur
- Plage de concentration en oxygène dissous : 0,01 à 45 mg/L (ppm)
- Résolution en oxygène dissous : 0,01 mg/L, 0,01 ppm
- Précision DO : ±0,1%
- Saturation en oxygène dissous : 0,1 % à 400 %
- Résolution de saturation DO : 0,1 %
- Précision de la saturation en oxygène dissous : ±1%
- Plage de température : 0° jusqu'à 50 °C
- Résolution de température : 0,1 °C
- Précision de la température : ±0,3 °C
- Compensation de température : ATC et MTC
- Capacité de mémoire : 200 mesures, étalonnage actuel
- Horaires d'ouverture : > 200 heures
- Alimentation : 4 piles AAA LRO3 de 1,5 V ou 4 piles AAA NiMH HR03 de 1,2 V
- Dimensions : 18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 in)
- Poids : 0,26 kg (0,5 lb)
- Capteur F4 uniquement : convient aux applications nécessitant un capteur spécifique non inclus dans le kit.
- Kit standard F4 : Convient aux échantillons aqueux, aux boissons alcoolisées et non alcoolisées
- Kit de terrain F4 : Convient aux échantillons aqueux, aux boissons alcoolisées et non alcoolisées et aux mesures en déplacement.
Spécification
Spécification
| Description | Appareil de mesure d’OD FiveGo F4 |
| Comprend | Instrument de mesure OD F4 uniquement |
| Measurement Modes | Oxygène dissous |
| Types de capteur | Capteur d’oxygène dissous |
| Gamme (OD par mesure polarographique) | 0 à 45 mg/L |
| Plage (métrique) de températures | 0°C à 50°C |
| Mémoire | 200 mesures |
| Indice IP | IP67 |
| Gamme d’humidité relative | 5 à 85% |
| Percent Saturation Range Polarographic DO | 0 à 400% |
| Afficher plus |