Learn More
Mettler Toledo™ Instruments de mesure de l’OD FiveGo™ F4
Code produit 15543370
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Instrument de mesure OD F4 uniquement
Kit F4 Standard
Kit de terrain F4
Conditionnement:
1 unité
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
15543370 Kit de terrain F4 1 unité
15523370 Instrument de mesure OD F4 uniquement 1 unité
15533370 Kit F4 Standard 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15543370 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 30266886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    885.00€
    825.00€ / 1 pièces
    Économisez 60.00€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Capteur LE621 IP67, clip d’électrode, dragonne, guide d’installation rapide, boîtier de transport
L’instrument portatif de mesure portatif permet de réaliser des mesures fiables et de haute qualité pour l’oxygène dissous (OD) en appuyant simplement sur un bouton
  • Boîtier robuste en ABS étanche IP67
  • Grand écran LCD à segments bien structuré de 3,1 in pour une meilleure visualisation
  • Disposition intuitive des boutons et menu simple pour une utilisation aisée
  • Sa conception ergonomique offre du confort aux petites comme aux grandes mains
  • Le pied pliable offre une visualisation optimale lorsque l’instrument se trouve sur une paillasse de laboratoire
  • Résiste aux environnements humides et exigeants
  • Étalonnage en deux points : 100 % et 0 %
  • Comprend l’enregistrement automatique et manuel du point final, un signal sonore pour le point final et un signal visuel du point final
  • BNC, entrées de capteur Cinch
  • Parfait pour les applications mobiles en laboratoire, sur place et à l’extérieur
Caractéristiques:
  • Plage de concentration en oxygène dissous : 0,01 à 45 mg/L (ppm)
  • Résolution en oxygène dissous : 0,01 mg/L, 0,01 ppm
  • Précision DO : ±0,1%
  • Saturation en oxygène dissous : 0,1 % à 400 %
  • Résolution de saturation DO : 0,1 %
  • Précision de la saturation en oxygène dissous : ±1%
  • Plage de température : 0° jusqu'à 50 °C
  • Résolution de température : 0,1 °C
  • Précision de la température : ±0,3 °C
  • Compensation de température : ATC et MTC
  • Capacité de mémoire : 200 mesures, étalonnage actuel
  • Horaires d'ouverture : > 200 heures
  • Alimentation : 4 piles AAA LRO3 de 1,5 V ou 4 piles AAA NiMH HR03 de 1,2 V
  • Dimensions : 18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 in)
  • Poids : 0,26 kg (0,5 lb)
Applications :
  • Capteur F4 uniquement : convient aux applications nécessitant un capteur spécifique non inclus dans le kit.
  • Kit standard F4 : Convient aux échantillons aqueux, aux boissons alcoolisées et non alcoolisées
  • Kit de terrain F4 : Convient aux échantillons aqueux, aux boissons alcoolisées et non alcoolisées et aux mesures en déplacement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit F4-Field pour appareil de mesure d’OD FiveGo
Comprend Kit de terrain F4
Measurement Modes Oxygène dissous
Types de capteur Capteur d’oxygène dissous
Gamme (OD par mesure polarographique) 0 à 45 mg/L
Plage (métrique) de températures 0°C à 50°C
Mémoire 200 mesures
Indice IP IP67
Gamme d’humidité relative 5 à 85%
Percent Saturation Range Polarographic DO 0 à 400%
Langues Chinois, chinois (TW), croate, tchèque, danois, néerlandais, anglais (GB), anglais (US), français, allemand, hongrois, indonésien, italien, japonais, coréen, norvégien, polonais, portugais (BR), russe, slovaque, slovène, espagnol, suédois, thaïlandais, turc, vietnamien, Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (GB), English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Brazilian Portuguese, Russian, Slovakian, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese
Gamme (RDO) 0 à 45 mg/L
Modèle OD PORTATIF F4
Canaux Monocanal
Type oxymètre portable