Learn More
Velp Scientifica™ Analyseur de fibres FIWE 3
BIOPHARMA
Code produit 15688135 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
3 échantillons
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15688135 3 échantillons 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15688135 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur SA30520201
Expédition estimée: 10-11-2026
Analyseur entièrement automatisé pour la détermination des fibres brutes et fibres insolubles dans les détergents selon les méthodes de référence officielles nécessitant un temps d’intervention minimum de la part de l’opérateur et offrant une interface ut
  • Effectuez des extractions simples ou multiples , comprenant les étapes d’ébullition, de rinçage et de filtration, avec une reproductibilité maximale
  • Convient à l’extraction de fibres brutes, connues traditionnellement sous le nom de résidu indigeste
  • Aucun transfert d’échantillon pour empêcher toute perte d’échantillon possible
  • Les creusets peuvent également être utilisés comme récipients à échantillons pendant la pesée, le séchage et le lavage
  • Préchauffez simplement les réactifs avec la plaque chauffante RC2 (incluse) et versez-les directement dans le système
  • Un élément chauffant extrêmement efficace accélère l’analyse, assurant ainsi un chauffage rapide de l’échantillon
  • Les analyseurs de la série FIWE réduisent le temps nécessaire à l’analyse à deux heures, contre six heures pour la procédure manuelle
Spécification
Capacité 3 échantillons
Matériau Acier inoxydable peint à l’époxy
Comprend FIWE 3, RC 2, écran thermique, tube en PVC, flacon de réactif en verre (2), creuset en verre P2 (3), pince à creuset, support de creuset et tube d’entrée
À utiliser avec (application) Analyse des fibres : Méthode de Weende, fibres insolubles dans les détergents neutres (NDF), fibres insolubles dans les détergents acides (ADF) et lignine insoluble dans les détergents acides (ADL)
Hauteur (métrique) 62 cm
Longueur (métrique) 39 cm
Largeur (métrique) 53 cm
Poids (métrique) 35 kg