Learn More
Velp Scientifica™ Analyseyr de fibres brutes FIWE 6
BIOPHARMA
Code produit 11775714 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 x 0,5 à 3 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11775714 6 x 0,5 à 3 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11775714 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur SA30520200
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-11-2026
Utilise des réactifs préchauffés pour l’analyse de fibres selon la méthode Weende, la méthode Van Soest et d’autres méthodes officielles. L’analyseur de fibres brutes Velp Scientifica™ FIWE 6 mesure la concentration de fibres en tant que fibre brute
Haute performance
  • Analyse rapide - 2 heures contre 6 heures avec les systèmes manuels
  • Résultats fiables
  • Reproductibilité élevée
  • La pompe de contre-pression empêche l’obstruction des creusets
Polyvalente
  • Extraction totale de fibres brutes à l’aide de la technique Weende
  • Extraction de fibres au détergent neutre et acide (NDF, ADF), selon la méthode Van Soest
  • Extraction de lignine au détergent acide (ADL), selon la méthode de Van Soest
  • Analyse de fractions de fibres (cellulose, hémicellulose et pectine)
  • Ébullition, rinçage et filtration des liaisons
  • Un ou plusieurs échantillons peuvent être traités
Système complet
  • Préchauffage du réactif sur plaque chauffante RC 2 (fournie)
  • Les mêmes creusets sont utilisés pour la pesée, le séchage et le lavage - pas de perte
Spécification
Capacité (métrique) 6 x 0,5 à 3 g
Matériau Acier inoxydable peint à l’époxy
Comprend Minuteur numérique avec signal sonore : 0 à 99 minutes
À utiliser avec (application) Extractions à chaud et à froid
Quantité 1 de chaque
Hauteur (métrique) 620 mm
Longueur (métrique) 390 mm
Largeur (métrique) 760 mm
Poids (métrique) 40 kg
Alimentation électrique 230 V 50 Hz 1 200 W