Learn More
Velp Scientifica™ Extracteur de fibres brutes FIWE6
BIOPHARMA
Code produit 15599341 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
105 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
15599341 105 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15599341 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur SA30530200
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-03-2027
Extracteur de fibres brutes Velp Scientifica™ FIWE6 qui utilise des réactifs préchauffés pour l’analyse de fibres selon la méthode Weende, la méthode Van Soest et d’autres méthodes officielles.
Haute performance
  • Analyse rapide – 2 heures contre 6 heures avec les systèmes manuels
  • Résultats fiables
  • Reproductibilité élevée
  • La pompe de contre-pression empêche l’obstruction des creusets
Polyvalente
  • Extraction totale de fibres brutes à l’aide de la technique Weende
  • Extraction de fibres au détergent neutre et acide (NDF, ADF), selon la méthode Van Soest
  • Extraction de lignine au détergent acide (ADL), selon la méthode de Van Soest
  • Analyse de fractions de fibres (cellulose, hémicellulose et pectine)
  • Ébullition, rinçage et filtration des liaisons
  • Un ou plusieurs échantillons peuvent être traités
Système complet
  • Préchauffage du réactif sur plaque chauffante RC 2 (fournie)
  • Les mêmes creusets sont utilisés pour la pesée, le séchage et le lavage – pas de perte
Spécification
Matériau Acier inoxydable peint à l’époxy
Comprend Écran de protection thermique, 6 creusets en verre P2, plaque chauffante RC2, flacon en verre de réactif, support de creuset de Puncerm, tube d’entrée
À utiliser avec (application) Analyse de fibres brutes
Hauteur (métrique) 105 mm
Largeur (métrique) 760 mm
Poids (métrique) 40 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz