Learn More
Invitrogen™ Fixation Medium (Medium A)
Code produit 10572625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10572625 5 ml 1 pièce
10416103 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10572625 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur GAS001S5
 Article restreint
En stock
Milieu de fixation (milieu A)
Le milieu de fixation (milieu A) est un composant du kit de perméabilisation cellulaire FIX & PERM™. Le kit de perméabilisation cellulaire est utilisé en cytométrie en flux pour fixer et perméabiliser les cellules en suspension, afin de permettre l’accès des anticorps aux cibles intracellulaires sans compromettre les caractéristiques de dispersion.
Le kit de perméabilisation cellulaire FIX & PERM™ est :
  • Flexible : compatible avec plusieurs types d’échantillons et d’antigènes cellulaires
  • Robuste : modèle de dispersion des cellules non affectées
  • Efficace : détection simultanée de marqueurs intracellulaires et de surface
    Consultez un guide de choix pour tous les produits FIX & PERM™ et les produits liés à la préparation des échantillons (solutions de lyse cellulaire et de conservation, réactifs de blocage et informations sur l’utilisation des produits de séparation cellulaire Dynabeads™ pour l’isolement cellulaire).
    La formule du milieu de fixation a été spécialement conçue pour réduire la coloration en arrière-plan et permettre lʼajout simultané dʼanticorps marqués au fluorochrome pendant lʼétape de perméabilisation.
    Fonctionnement
    Les cellules sont incubées avec le milieu de fixation à température ambiante pendant 15 minutes, puis lavées. Les cellules peuvent ensuite être incubées avec un milieu de perméabilisation (milieu B) (réf. catalogue GAS002S100) et un anticorps marqué au fluorochrome. Le milieu de fixation et le milieu de perméabilisation sont inclus dans le kit de perméabilisation cellulaire FIX & PERM™.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
    Quantité 5 ml
    Volume (métrique) 5 ml
    Type de réactif Réactif de fixation
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Type de produit Milieu de fixation