Learn More
Invitrogen™ Concentrat de fixation / perméabilisation eBioscience™
Code produit 12736048
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 ml
Conditionnement:
30mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12736048 30 ml 30mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Contient du formaldéhyde
Code produit 12736048 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 00512343
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Contient du formaldéhyde
Includes
One 30 mL bottle
Destiné à être utilisé avec des anticorps dirigés contre des facteurs de transcription et des protéines nucléaires, tels que Foxp3 ou Ki-67, ainsi que des cytokines et des chimiokines.
  • Il doit être utilisé en association avec le diluant de fixation / perméabilisation (No de catalogue 00-5223) et le tampon de perméabilisation (10X) (No de catalogue 00-8333)
  • Vous pouvez également acheter tous les tampons nécessaires à la coloration avec ces anticorps dans l’ensemble de tampons de coloration des Foxp3 / facteur de transcription (No de catalogue 00-5523)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Comprend Un flacon de 30 ml
Quantité 30 ml
Type de réactif Réactif de fixation, réactif de perméabilisation
Gamme de produits eBioscience
Type de produit Réactif
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • eBioscience Fixation/Permeabilization Concentrate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Cancérogénicité Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.