Learn More
Invitrogen™ Diluant de fixation / perméabilisation eBioscience™
Code produit 12746048
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12746048 100 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Contiennent de l’azoture de sodium
Code produit 12746048 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 00522356
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Contiennent de l’azoture de sodium
Destiné à être utilisé avec des anticorps dirigés contre des facteurs de transcription et des protéines nucléaires, tels que Foxp3 ou Ki-67, ainsi que des cytokines et des chimiokines.
  • Ceci doit être utilisé en association avec le concentré de fixation / perméabilisation (cat. 00-5123) et le tampon de perméabilisation (10X) (n° de catalogue 00-8333)
  • Vous pouvez également acheter tous les tampons nécessaires à la coloration avec ces anticorps dans l’ensemble de tampons de coloration des Foxp3 / facteurs de transcription (n° de catalogue 00-5523)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 ml
Type de réactif Diluant de fixation, diluant de perméabilisation
Gamme de produits eBioscience
Type de produit Réactif