Learn More
Hettich Lab Technology™ Rotor angulaire fixe
Description
- Utilisé principalement dans la plage de vitesses élevées.
- Résistance relativement faible.
- L’angle oblique des tubes réduit la distance globale que les particules doivent parcourir, ce qui accélère la sédimentation.
Spécification
Spécification
| Type | Rotor angulaire fixe |
| Capacité | 12 x 1,1 à 15 mL |
| FCR max. | 4 146 x g |
| Vitesse max. | 6 000 tr/min |
| Longueur max. du tube | 125 mm |
| Diamètre max. du tube | 17 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Universal 320, Rotofix 32A |
| Angle | 35° |
| Nbre de positions | 12 |