Learn More
Eppendorf™ Rotor à angles fixes avec couvercle pour centrifugeuse de paillasse
Code produit 10161151 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Rotor à angle fixe avec couvercle
Rotor à angle fixe avec couvercle étanche aux aérosols
Angle:
34°
45°
Comprend:
30 godets de 1,5 ml
Nacelles de 6 x 85 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Angle Comprend Conditionnement
10161151 Rotor à angle fixe avec couvercle étanche aux aérosols 45° 30 godets de 1,5 ml 1 pièce
10344751 Rotor à angle fixe avec couvercle 34° Nacelles de 6 x 85 ml 1 pièce
10798571 Rotor à angle fixe avec couvercle 45° 30 godets de 1,5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10161151 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5804726006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    995.00€
    922.00€ / 1 pièces
    Économisez 73.00€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-02-2027
Utilisez ce rotor à grande vitesse pour les applications moléculaires en tubes de 0,2 à 85 ml. Les rotors à angle fixe Eppendorf™ sont compatibles avec les centrifugeuses 5804, 5804R, 5810 et 5810R.
  • For 6 × tubes de 85 ml
  • Avec couvercle de rotor
  • Vitesse maximale : 18 500 × g (12 000 tr/min) dans la centrifugeuse 5810R ou 15 500 × g (11 000 tr/min) dans les centrifugeuses 5804/5804R/5810
  • Faible poids du rotor (3,2kg) pour une manipulation aisée
  • L’angle des trous de forage de 34° réduit l’étalement du culot le long de la paroi du tube
  • Aluminium anodisé pour une haute résistance aux substances chimiques
  • Le rotor, le couvercle et les adaptateurs sont autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Aluminium
Type Rotor à angle fixe avec couvercle étanche aux aérosols
FCR max. 20 800 x g
Vitesse max. 14 000 tr/min
À utiliser avec (équipement) FA-45-30-11
Angle 45°
Comprend 30 godets de 1,5 ml
Nbre de positions 30